主要文件
06-583
Sigma-Aldrich
抗Lck抗体
Upstate®, from rabbit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... LCK(3932)
一般說明
酪氨酸蛋白激酶 Lck (UniProt: P06239;也称为 EC:2.7.10.2、白细胞 C 末端 Src 激酶、LSK、淋巴细胞特异性蛋白酪氨酸激酶、蛋白 YT16、原癌基因 Lck、T 细胞特异性蛋白-酪氨酸激酶,p56-LCK),由人类 LCK 基因(基因 ID:3932)编码。Lck 是一种非受体酪氨酸激酶,在淋巴细胞中特异性表达。其蛋白激酶结构域定位于氨基酸 245-498。 它在胸腺中发育中 T 细胞的选择和成熟中起着重要作用,并且也在成熟 T 细胞的功能中发挥作用。 据报道,它与 CD4 和 CD8 受体的细胞质区组成相关。它还在 T 细胞抗原受体(TCR)相关信号传导中发挥作用。TCR 与肽抗原结合的 MHC 复合物的结合促进了 CD4 和 CD8 分别与 MHC II 类和 I 类分子的相互作用。这使得 Lck 募集到 TCR/CD3 复合物附近,招募过来的Lck 可以磷酸化 TCR 链和 CD3 亚基的细胞质尾部的基于免疫受体酪氨酸的激活基序(ITAM)内的酪氨酸残基,从而启动 TCR/CD3 信号转导。 一旦受到刺激,TCR 就会招募酪氨酸激酶 ZAP70,该激酶被 Lck 磷酸化并激活。随后,大量信号分子被招募,最终导致淋巴因子的产生。 Lck 在酪氨酸 394 上的自磷酸化会增加其酶活性,而 C 端 Src 激酶(CSK)对酪氨酸 505 的磷酸化会导致其活性降低。(参考文献:Rossy, J., et al. (2012).Front.Immunol. 3; 167; Bergman, M., et al. (1992). EMBO J. 11(8); 2919-2924).
特異性
该兔多克隆抗体可检测酪氨酸蛋白激酶 Lck。它靶向 N 末端区域内的表位。
免疫原
GST 标记的重组片段,对应于人酪氨酸蛋白激酶 Lck N 端区域的前 58 个氨基酸。
應用
质量控制测试
通过蛋白质印迹在Jurkat细胞裂解物中进行了评估。蛋白质印迹分析:该抗体以1:1,000稀释度在Jurkat细胞裂解物中检测到Lck。应用检测
免疫沉淀分析:代表性批次在Jurkat细胞裂解液中免疫沉淀Lck。注释:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同。
品質
通过免疫印迹对 Jurkat 细胞的 RIPA 裂解液进行了常规评估
標靶描述
观察值为〜56 kDa;计算值为58.0 kDa。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
聯結
替代:04-372
外觀
形式:纯化的
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白 A 色谱
儲存和穩定性
储存于-10°C至-25°C。 处理建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
阳性抗原对照:货号12-303,Jurkat细胞裂解液。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
J D Marth et al.
The EMBO journal, 6(9), 2727-2734 (1987-09-01)
The lymphocyte-specific protein tyrosine kinase pp56lck, encoded by a member of the src gene family, is implicated in the control of T-cell growth and differentiation. Purified resting human T lymphocytes contain appreciable levels of lck mRNA and of pp56lck. Upon
Revaluation of the role of cholesterol in stabilizing rafts implicated in T cell receptor signaling.
Alexandre K Rouquette-Jazdanian,Claudette Pelassy,Jean-Philippe Breittmayer,Claude Aussel
Cellular Signalling null
H Lin et al.
The Journal of biological chemistry, 273(31), 19914-19921 (1998-07-25)
Human CD2 is a 50-55-kDa cell surface receptor specifically expressed on the surface of T lymphocytes and NK cells. Stimulation of human peripheral blood T cells with mitogenic pairs of anti-CD2 monoclonal antibodies (mAbs) is sufficient to induce interleukin-2 production
A H Zea et al.
Infection and immunity, 66(2), 499-504 (1998-02-07)
Advanced stages of mycobacterial diseases such as leprosy and tuberculosis are characterized by a loss of T-cell function. The basis of this T-cell dysfunction is not well understood. The present report demonstrates major alterations in the expression of signal transduction
S Shin et al.
Oncogene, 8(1), 141-149 (1993-01-01)
We have analysed DNA and RNA from 36 T-cell lymphomas induced in Fischer rats by Moloney murine leukemia virus for alterations affecting the structure or expression of the lck gene. At least five primary tumors (14%) have a proviral insertion