主要文件
06-1115
Sigma-Aldrich
抗白细胞介素-18 (IL-18) 抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
interleukin 18 (interferon-gamma-inducing factor), IL-1 gamma, IFN-gamma-inducing factor, iboctadekin, interleukin-18, Interleukin-1 gamma, Iboctadekin, Interferon gamma-inducing factor
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... IL18(3606)
一般說明
IL-18已被证明是诱导干扰素-γ的促炎细胞因子。还发现IL-18具有激活核因子-κB(NFkB),表达Fas配体,诱导CC和CXC趋化因子的能力,并且还发现IL-18具有增加活的人免疫缺陷病毒的产生的能力。IL-18与表现出慢性低水平炎症症状的综合征有关。IL-18似乎还对中枢神经系统的稳态和行为以及神经炎症活动具有一定的控制作用。
免疫原
对应于人白介素-18的KLH缀合的线性肽。
應用
研究子类别
细胞因子&细胞因子受体
研究类别
炎症 & 免疫学
蛋白质印迹法(Snap i.d.)分析:5 µg/mL先前批次在10 µg人扁桃体组织裂解液中检测到IL-18。
免疫组织化学分析:先前批次的1:600稀释液在正常人脾脏组织中检测到IL-18。
该抗白介素-18(IL-18)抗体经过验证可用在 WB,IH(P)中检测白介素-18(IL-18)。
品質
已通过蛋白质印迹法在人扁桃体组织裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg人扁桃体组织裂解液中检测到IL-18。
標靶描述
观测值〜22 kDa
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
人扁桃体组织裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
C Baldini et al.
Journal of internal medicine, 274(5), 480-489 (2013-08-03)
Innate and adaptive immunity may contribute to gland dysfunction in patients with primary Sjögren's syndrome (pSS). The P2X7 receptor (P2X7 R)-NLRP3 inflammasome complex modulates the release of the inflammatory cytokines IL-1β and IL-18. The presence of P2X7 R in salivary