主要文件
05-623-Z
Sigma-Aldrich
抗RNA聚合酶II抗体,克隆CTD4H8,无腹水
clone CTD4H8, from mouse
别名:
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
CTD4H8, monoclonal
物種活性
mouse, yeast, rat, human
技術
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
一般說明
RNA聚合酶II(Pol II)是负责蛋白质编码基因转录的多亚基酶。转录起始需要通过活化剂和染色质重塑因子的诱导,将完整的转录机制募集到启动子上。Pol II可以协调10至14个亚基。该复合物可与基因的启动子区域以及各种元件和转录因子相互作用。聚合酶的DNA结合结构域是一个TFIIB用于定向DNA以便解链和转录的凹槽。
免疫原
对应于人RNA聚合酶II的线性肽。
應用
抗RNA聚合酶Ⅱ抗体,克隆CTD4H8,无腹水是一种高度特异性的小鼠单克隆抗体,靶向RNA聚合酶,&已在蛋白质印迹,ICC & ChIP-seq中进行了测试。
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
蛋白印迹分析:1 µg/mL代表性批次在10 µg HeLa细胞裂解液中检测到RNA聚合酶II。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:50和1:250的稀释液,分别在HeLa和A431细胞中检测到RNA聚合酶II。
品質
通过蛋白质印迹在NIH/3T3细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL该抗体可在10 µg NIH/3T3细胞裂解液中检测到RNA聚合酶II。
標靶描述
观测值〜220 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。(本产品不含腹水。)
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Bachar Dahro et al.
The New phytologist, 235(6), 2331-2349 (2022-06-14)
Invertase (INV)-mediated sucrose (Suc) hydrolysis, leading to the irreversible production of glucose (Glc) and fructose (Frc), plays an essential role in abiotic stress tolerance of plants. However, the regulatory network associated with the Suc catabolism in response to cold environment
Yujing Huang et al.
Virologica Sinica, 37(3), 358-369 (2022-05-11)
Human cytomegalovirus (HCMV) is a ubiquitous pathogen belongs to betaherpesvirus subfamily. RNA2.7 is a highly conserved long non-coding RNA accounting for more than 20% of total viral transcripts. In our study, functions of HCMV RNA2.7 were investigated by comparison of