化驗
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 × 2.5 mL (857130C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (857130C-200mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 857130C
濃度
10 mg/mL (857130C-25mg)
25 mg/mL (857130C-200mg)
脂質類型
cardiolipins
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)O
InChI
1S/C21H41O7P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(23)27-18-20(22)19-28-29(24,25)26;/h9-10,20,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H2,24,25,26);/q;+1/p-1/b10-9-;/t20-;/m1./s1
InChI 密鑰
XGRLSUFHELJJAB-JGSYTFBMSA-M
一般說明
應用
- 脂质体制剂
- 研究其在 HeLa 细胞中的凋亡作用
- 采用色谱法测定中性 pH 和酸性 pH 下 LPA 的萃取回收率
- 在卵母细胞成熟培养基中用作 LPA 激动剂补充剂,以研究其在牛卵丘-卵母细胞复合物体外成熟过程中的作用
生化/生理作用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash