Merck
850457P
Avanti
16:0-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1-棕榈酰基-2-(9Z-油酰)-sn-甘油-3-磷酰胆碱;POPC;PC(16:0/18:1(9Z))
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H82NO8P
CAS号:
分子量:
760.08
分類程式碼代碼:
51191904
NACRES:
NA.25
描述
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 g (850457P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (850457P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (850457P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (850457P-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
phospholipids
cardiolipins
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
InChI 密鑰
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
一般說明
POPC通常被作为一种模型脂质,用于生物物理实验。脂肪酸组分,即sn-1位的饱和链和sn-2位的不饱和链,可模拟哺乳动物的磷脂组分。由于Egg PC的主要成分是1-棕榈酰-2-油酰PC,因此,POPC是EPC的优良合成替代品。
應用
16:0-18:1 PC用于制备脂质体,包裹胞壁酰三肽。也用于制备膜支架蛋白1纳米光盘。16:0-18:1 PC可用于合成盘状重构的高密度脂蛋白。
生化/生理作用
1-棕榈酰-2-油酰-甘油-3-磷酸胆碱(POPC)或16:0-18:1 PC作为肺表面活性剂发挥重要作用,降低表面张力。POPC模拟天然细胞膜,可用于不饱和脂质的氧化研究。它与臭氧相互作用,使油酰链C-C键氧化分解。
包裝
5 mL透明玻璃密封安瓿瓶(850457P-200mg)
5 mL透明玻璃密封安瓿瓶(850457P-25mg)
5 mL透明玻璃密封安瓿瓶(850457P-500mg)
60 mL琥珀色宽口螺帽玻璃瓶(850457P-1g)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3