Merck
840533P
Avanti
18:3 MGDG (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Monogalactosyldilinolenoylglycerol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C45H74O10
分子量:
775.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 5 mg (840535P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bioactive lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES 字串
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C45H74O10/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(47)52-36-38(37-53-45-44(51)43(50)42(49)39(35-46)55-45)54-41(48)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h5-8,11-14,17-20,38-39,42-46,49-51H,3-4,9-10,15-16,21-37H2,1-2H3/b7-5-,8-6-,13-11-
InChI 密鑰
QUZHZFAQJATMCA-QAZQWDDOSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840533P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)