主要文件
840534L
Avanti
18:1 DGDG(d18)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1,2-Dioleoyl-3-β-D-galactopyranosyl-sn-glycerol (d18), Digalactosyldioleoylglycerol (d18)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C51H74D18O15
分子量:
963.38
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.21
化驗
>99% (TLC)
形狀
(DCM:Methanol (1:1) solution)
包裝
pkg of 1 × 1 mg (840534L-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
lipidomics
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
Lipidomics
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
71.6 °F
閃點(°C)
22 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)