描述
L-α-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (Brain, Porcine) (ammonium salt)
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (840046P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (840046P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (840046P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (840046P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質類型
phosphoglycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C47H85O19P3.3H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)63-39(37-61-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-62-69(59,60)66-45-42(50)43(51)46(64-67(53,54)55)47(44(45)52)65-68(56,57)58;;;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-52H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,59,60)(H2,53,54,55)(H2,56,57,58);3*1H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;;;/t39-,42?,43+,44?,45-,46?,47?;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
GAIOWTITBYPFJE-JVILRMJCSA-N
一般說明
應用
- 制备Folch脂质体
- 制备巨型单室囊泡和多室脂质体
- 作为铷离子流动分析的脂质体组分
- 用作磷脂酰肌醇-3-激酶γ (PI3Kγ)、磷脂酰肌醇-3-激酶β(PI3Kβ)、磷脂酰肌醇-3-激酶α(PI3Kα)等各种磷脂激酶的生化反应混合物组分
生化/生理作用
包裝
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
840046P-25MG | 4061835351688 |
840046P-10MG | 4061835351657 |
840046P-1MG | 4061835351671 |
840046P-5MG | 4061835351695 |