Merck
700249P
Avanti
Taurochenodeoxycholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5ß-cholanic acid-3α,7α-diol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H44NNaO6S
CAS号:
分子量:
521.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na].[S](=O)(=O)(O)CCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI 密鑰
YLKNZYXYRSHQRW-HLEJRKHJSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700246P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)