主要文件
Z506885
Sigma-Aldrich
EZ-Squeeze 压缩式吸收池
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
一般說明
• 合成 II 型金刚池是制备透射样品的最佳选择
• 压缩材料包括聚合物、粉末、研磨样品、固化漆等。
• 透明的 1.5mm 小孔可获得良好的光谱分辨率
• 吸收池的最厚点为 9.5mm 厚,中心为 6mm,使之成为理想的显微镜载物台
通过旋转吸收池表面上的指旋螺钉将样品挤压在金刚石窗片之间,直到样品的厚度能够使分光光度计的光束穿透。使用单独列出的袖珍刨工具 (Z249556) 从基底(如塑料制品或涂漆物品)上刮下非常薄的样品,通常可增强 EZ-Squeeze 的用途。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)