技術
IR spectroscopy: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
压缩圆筒组件和自锁定盖之间的吸收池板,即可完成组装。高效的摩擦锁,防止吸收池渗漏。用于所有红外分光光度计。所列的不同 PTFE 垫片进行组合,即可改变光程长度。需要 25mm 或 32mm 直径的所列未钻孔晶体窗片(不包括)。
附屬品
产品编号
说明
价格
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z123358-1EA | 4061833302927 |
Z123366-12EA | 4061833302934 |