主要文件
Z267627
Sigma-Aldrich
圆形晶体窗片
KBr, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
KBr
技術
IR spectroscopy: suitable
直徑× 厚度
25 mm × 2 mm
透射率
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
折射率
n/D 1.53 (at 2 μm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
经过切削和抛光的高质量晶体窗片。
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)