Key Documents
Z123382
Sigma-Aldrich
用于 Presslok 可拆卸吸收池固定装置的 PTFE 垫片
diam. 25 mm, pathlength 0.025 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
技術
IR spectroscopy: suitable
直徑
25 mm
路徑長度
0.025 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)