材料
clear glass vial
特點
closure type crimp top vial
包裝
pkg of 100
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容積
2 mL
2 mL
接頭
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
由硼硅酸盐玻璃制成。样品瓶采用 11mm 铝质瓶盖。(请单独订购)。
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
推薦
相關產品
产品编号
说明
价格
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z291579-10PAK | |
Z291579-10X1PAK | |
Z291579-1PAK | 4061832326467 |