Key Documents
Z291722
Supelco
2mL 标准开口样品瓶的内衬管,4.6mm 内径
size 0.10 mL, glass (conical), O.D. × H 5 mm × 29 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
glass (conical)
包裝
pkg of 200 ea
外徑 × 高度
5 mm × 29 mm
尺寸
0.10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)