主要文件
Z169641
Supelco
Spectroline®Spectroline E 系列紫外灯
output8 W, AC/DC input 230 V AC
别名:
E-Series Ultraviolet Lamp
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NC.07
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
寬度 × 長度 × 高度
3 1/4 in. × 13 1/4 in. × 2 1/2 in.
輸出
(This product is supplied with an EU plug)
8 W
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
可单独使用(手持式)或用于观察箱。
灯有一个长波 (365 nm) 和一个短波 (254 nm) 管,115V
灯有一个长波 (365 nm) 和一个短波 (254 nm) 管,120V
灯有一个长波 (365 nm) 和一个短波 (254 nm) 管,230 V
法律資訊
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
商品
Separation of AMP (adenosine monophosphate); ATP (adenosine triphosphate)
实验方案
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product