主要文件
Z169625
Supelco
Spectroline®Spectroline E 系列紫外灯
output6 W, AC/DC input 230 V AC
别名:
E-Series Ultraviolet Lamp
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NC.07
特點
CSA approved
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
寬度 × 長度 × 高度
3 1/4 in. × 10 1/4 in. × 2 1/2 in.
輸出
(This product is supplied with an EU plug)
6 W
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
可单独使用(手持式)或用于观察箱。
灯有一个长波 (365 nm) 和一个短波 (254 nm) 管,115V
灯有一个长波 (365 nm) 和一个短波 (254 nm) 管,120V
灯有一个长波 (365 nm) 和一个短波 (254 nm) 管,230 V
法律資訊
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
相關產品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Carlos D S Brites et al.
Frontiers in chemistry, 1, 9-9 (2013-01-01)
The continuous decrease on the geometric size of electronic devices and integrated circuits generates higher local power densities and localized heating problems that cannot be characterized by conventional thermographic techniques. Here, a self-referencing intensity-based molecular thermometer involving a di-ureasil organic-inorganic
商品
Separation of AMP (adenosine monophosphate); ATP (adenosine triphosphate)
实验方案
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product