Merck
W320900
Sigma-Aldrich
5-甲基-2-噻吩甲醛
FG
别名:
bread thiophene, NSC 87542
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6OS
CAS号:
分子量:
126.18
FEMA號碼:
3209
Beilstein:
106896
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2203
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
15.004
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
折射率
n20/D 1.583 (lit.)
bp
114 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
almond; bread; cherry; sweet
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)