Merck
W210102
Sigma-Aldrich
甲酸茴香酯
≥90%, FCC, FG
别名:
4-甲氧基苯甲醇甲酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCO2CH2C6H4OCH3
CAS号:
分子量:
166.17
FEMA號碼:
2101
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
354
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.087
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥90%
成份
contains IFRA restricted Anisyl Formate
折射率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
anise alcohol
感官的
floral; sweet
SMILES 字串
[H]C(=O)OCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-12-7-10/h2-5,7H,6H2,1H3
InChI 密鑰
XPDORSROGAZEGY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
> 113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)