Merck
W209805
Sigma-Aldrich
乙酸茴香酯
≥97%, FCC, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2CH2C6H4-4-(OCH3)
CAS号:
分子量:
180.20
FEMA號碼:
2098
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
209
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.019
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
137-139 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
anise; cherry; sweet; vanilla
SMILES 字串
COc1ccc(COC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-8(11)13-7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI 密鑰
HFNGYHHRRMSKEU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
30ppm 时的味道
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 49-49 (1999)
Global Trade Item Number
货号GTIN
W209805-10KG-K
W209805-5KG-K4061837543678
W209805-SAMPLE
W209805-SAMPLE-K4061837502538
W209805-10KG
W209805-1KG
W209805-1KG-K4061837543661
W209805-5KG