生物源
synthetic
等級
Halal
Kosher
法律遵循
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
蒸汽密度
4.7 (vs air)
蒸汽壓力
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥93%
光學活性
[α]20/D +120°, neat
expl. lim.
6.1 %
環保替代產品特色
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
折射率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
密度
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
環保替代類別
感官的
orange; citrus; sweet
SMILES 字串
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
基因資訊
human ... CYP1A2(1544)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
免責聲明
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
123.8 °F - closed cup
閃點(°C)
51 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Chromatograms
suitable for GCGlobal Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
W263303-20KG-K | 4061838180674 |
W263303-SAMPLE | |
W263303-SAMPLE-K | 4061838257185 |
W263303-1KG-K | 4061838249043 |
W263303-1KG | |
W263303-20KG | |
W263303-8KG | |
W263303-8KG-K |