Merck
W312420
Sigma-Aldrich
姜酮
≥98%, natural (US), FG
别名:
4-(4-羟基-3-甲氧基苯基)-2-丁酮, 香草基丙酮, 姜油酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CH2CH2COCH3
CAS号:
分子量:
194.23
FEMA號碼:
3124
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
07.005
NACRES:
NA.21
感官的:
spicy; balsamic; vanilla
等級:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
生物源:
botanical
agency:
follows IFRA guidelines
食物過敏原:
no known allergens
生物源
botanical
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
141 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
40-41 °C (lit.)
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
spicy; balsamic; vanilla
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1cc(CCC(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)