About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H28O2
CAS号:
分子量:
240.38
FEMA號碼:
2840
Beilstein:
143710
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
181
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
10.004
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
推荐产品
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
animal; sweet
SMILES 字串
O=C1CCCCCCCCCCCCCCO1
InChI
1S/C15H28O2/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-17-15/h1-14H2
InChI 密鑰
FKUPPRZPSYCDRS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
ω-十五内酯是一种大环内酯,因其麝香味或气味而可用作调味剂和香料成分。 它天然存在于当归根油中。
應用
- 简单烷氧化镁的合成、分子结构及其在丙交酯与内酯开环聚合和马来酸酐与环氧丙烷共聚中的催化行为。:研究了ψ-十五酸内酯在聚合物合成中的催化作用,强调了其在增强聚合物性能和工业应用方面的有效性(Wannipurage et al., 2023)。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
320.0 °F - closed cup
閃點(°C)
160 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Fragrance material review on ?-pentadecalactone.
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S193-S201 (2011)
GRAS flavor chemicals-detection thresholds.
Leffingwell JC & Leffingwell, D.
Perfumer & Flavorist, 16(1), 1-19 (1991)
Polyesters from Macrolactones Using Commercial Lipase NS 88011 and Novozym 435 as Biocatalysts.
Polloni AE, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology, 1-14 (2017)
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
W284009-100G-K | 4061835513475 |
W284009-SAMPLE-K | 4061837517143 |
W284009-100G | |
W284009-1KG | |
W284009-1KG-K | 4061835565993 |
W284009-5KG | |
W284009-5KG-K | 4061834404972 |
W284009-SAMPLE |