Merck
156159
Sigma-Aldrich
氰基硼氢化钠
reagent grade, 95%
别名:
Sodium cyanotrihydridoborate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaBH3CN
CAS号:
分子量:
62.84
Beilstein:
4152656
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352306
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
reagent grade
品質等級
化驗
95%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: reductant
mp
>242 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Na+].[BH3-]C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氰基硼氢化钠,也称氰基三氢硼酸钠,是一种温和的还原剂,可在酸性条件下保存稳定。它被广泛用于芳基醛和酮的选择性还原。
應用
氰基硼氢化钠可用作以下反应的试剂: 
  • 采用醛基将氨基功能化的 Si3N4表面转化为反应性表面。
  • 氨基修饰的寡核苷酸探针的偶联。
  • 合成新型苯酚盐桥连的二镧(III) 络合物作为金属蛋白模型。
  • 和酮的还原胺化, 以及胺的还原烷基化。
用于选择性还原反应的试剂。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
158.0 °F - closed cup
閃點(°C)
70 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
The Journal of Organic Chemistry, 55, 2552-2552 (1990)
Aldrichimica Acta, 8, 3-10 (1975)
Synthetic Communications, 24, 701-701 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 2775-2775 (1994)
Wang, Z. et al.
Inorganic Chemistry, 36, 629-629 (1997)
商品
Structural modifications of proteins are essential to living cells. When aberrantly regulated they are often the basis of disease. Glycans are responsible for much of the structural variation in biologic systems, and their representation on cell surfaces is commonly called the “glycome.”