Merck
W274502
Sigma-Aldrich
水杨酸甲酯
natural, 98%, FG
别名:
2-羟基苯甲酸甲酯, 冬青油
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(HO)C6H4CO2CH3
CAS号:
分子量:
152.15
FEMA號碼:
2745
Beilstein:
971516
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.749
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
生物源
Gaultheria procumbens L.
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸汽密度
5.26 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 54 °C)
化驗
98%
形狀
liquid
自燃溫度
847 °F
折射率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
密度
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
methyl salicylate
感官的
spicy; minty; cooling; sweet; wintergreen
SMILES 字串
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChI 密鑰
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1