Merck
M6752
Sigma-Aldrich
水杨酸甲酯
ReagentPlus®, ≥99% (GC)
别名:
2-羟基苯甲酸甲酯, 冬青油
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(HO)C6H4CO2CH3
CAS号:
分子量:
152.15
Beilstein:
971516
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191503
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
蒸汽密度
5.26 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 54 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
847 °F
折射率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
密度
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES 字串
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChI 密鑰
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
水杨酸甲酯(MeSA)是由植物自然释放的虫害诱导挥发物。天然存在于树木、荚果、外来植物、蔬菜和浆果中,是冬青油的主要成分。水杨酸甲酯由水杨酸生产。
應用
水杨酸甲酯已用于:
  • 作为透明剂组分,用于处理长爪沙鼠的完整耳蜗以进行免疫荧光分析
  • 作为植物激活剂,检测其在减少番茄植物的粉虱种群数量方面的作用
  • 肺部血管造影过程中组织的透明化
  • 清除组织
生化/生理作用
水杨酸甲酯在水果成熟中起重要作用。已知其可吸引虫害天敌。水杨酸甲酯可抑制李子和番茄中的氨基环丙烷羧酸合成酶(ACC合成酶)和氨基环丙烷羧酸氧化酶(ACC氧化酶)活性,也可抑制真菌感染和减轻石榴等水果的冷害症状。这种冬青油在烟草行业中是极受欢迎的香味剂。具有刺激性 和抗炎作用。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Airborne signalling by methyl salicylate in plant pathogen resistance
Shulaev V, et al.
Nature, 385(6618), 718-718 (1997)
A novel mouse model of high flow-induced pulmonary hypertension-surgically induced by right pulmonary artery ligation
Zhang A, et al.
The Journal of Surgical Research, 208, 132-139 (2017)
Aspirin and the Salicylates (2013)
Active Ingredients Used in Cosmetics: Safety Survey (2008)
Properties and physiological function of Ca2+-dependent K+ currents in uniglomerular olfactory projection neurons
Bradler C, et al.
Journal of Neurophysiology, 115(5), 2330-2340 (2016)