化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4775 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN1CCC(O)CC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
應用
用于以下反应的反应物:
用于合成以下物质的反应物:
- 优化Novobiocin支架以生产抗肿瘤药
- 组胺H4受体拮抗剂合成的刚性环取代
用于合成以下物质的反应物:
- CaMKII 抑制剂
- VEGFR和FGFR激酶抑制剂
- 磷酸肌醇-3-激酶抑制剂
- 蛋白质赖氨酸甲基转移酶G9a抑制剂
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
233.6 °F - closed cup
閃點(°C)
112 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter