主要文件
GF59595047
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
100mm tube, 9.5mm outside diameter, 0.9mm wall thickness, 7.7mm inside diameter
别名:
NI147300
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 595-950-47
長度 × 壁厚
100 mm × 0.9 mm
外徑 × 內徑
9.5 mm × 7.7 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)