製造商/商標名
Goodfellow 500-911-62
尺寸
71 × 88 mm
厚度
7.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF50091162-1EA | 4061821138149 |
GF50091162-2EA | 4061821138156 |