主要文件
GF32455964
Platinum/Rhodium
wire, Pt 94%/Rh 6%, 0.50 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
别名:
PT075130
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 324-559-64
長度
0.1 m
直徑
0.50 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)