主要文件
GF70529104
Platinum/Rhodium
wire, 0.015 mm diameter, Pt87%/Rh13%, length 5 m, temper annealed
别名:
PT035050
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 705-291-04
長度
5 m
直徑
0.015 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF70529104-1EA4061821150523