Merck
GF30467998
foil, thickness 0.025 mm, size 10 × 10 mm, purity 99.9%
别名:
RH000200
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Rh
CAS号:
分子量:
102.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141738
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 304-679-98
電阻係數
4.33 μΩ-cm, 20°C
尺寸
10 × 10 mm
厚度
0.025 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
密度
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI 密鑰
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)