Merck
F5312
Sigma-Aldrich
Fmoc-(R)-propargyl-Ala-OH
别名:
(R)-N-Fmoc-α-propargyl-Ala-OH, (R)-N-Fmoc-α-propargylalanine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H19NO4
分子量:
349.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: click chemistry
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(N[C@](C)(CC#C)C(O)=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C21H19NO4/c1-3-12-21(2,19(23)24)22-20(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h1,4-11,18H,12-13H2,2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t21-/m1/s1
InChI 密鑰
ZXOKSWZUJXKQCQ-OAQYLSRUSA-N
應用
Alkyne amino acid, more stable for peptide stapling via click chemistry than propargylglycine.
相關產品
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)