Merck
F4602
Sigma-Aldrich
对氟苯甲醚
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4OCH3
CAS号:
分子量:
126.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
折射率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
109.4 °F - closed cup
閃點(°C)
43 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)