Merck
F15331
Sigma-Aldrich
对氟甲苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4F
CAS号:
分子量:
110.13
Beilstein:
1362373
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
97%
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7F/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
WRWPPGUCZBJXKX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
50.0 °F - closed cup
閃點(°C)
10 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
William D Tuttle et al.
The Journal of chemical physics, 146(24), 244310-244310 (2017-07-03)
A study of the vibration and vibration-torsion levels of para-fluorotoluene in the 580-830 cm