主要文件
BR72376
BRAND®桶,PP
volume 12 L, H 300 mm
别名:
容器, 桶
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.51
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 72376
高度
300 mm
容積
12 L
12000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Without lid and with spout and reinforced rim and handle.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
BR72376-1EA4061831859027