主要文件
1.00608
Supelco
Chlorine Dioxide Test, photometric
photometric, 0.020-10.00 mg/L (ClO2), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
二氧化氯测试, photometric, 0.020-10.00 mg/L (ClO2), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 200 tests
特定分析物
chlorine
測量範圍
0.020-10.00 mg/L (ClO2)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (DPD)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法,DPD 0.020 - 10.00 mg/l ClO₂ Spectroquant®
这种Spectroquant®二氧化氯测试适合各种水体的准确定量。作为氯的几种氧化物之一,它是用于水处理和漂白的有效且有用的氧化剂。在弱酸性溶液中,二氧化氯与二丙基对苯二胺(DPD)反应形成红紫染料,该染料通过光度法测定。显色反应前氯被掩蔽。
该方法与APHA 4500-ClO2 D和DIN 38408-5方法类似。
我们所有的预装和试剂测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
该Spectroquant® Reagent试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
实验方案
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393