主要文件
Z360406
Autoclave pans
capacity 5 L
别名:
sterilizing pan, sterilizing tray
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.51
材料
polypropylene container
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Nalgene 6902-5000
長度 × 寬度 × 高度
324 mm × 257 mm × 108 mm
容量
5 L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)