Merck
B83355
Sigma-Aldrich
4-溴黎芦醚
98%
别名:
4-溴-1,2-二甲氧基苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3-1,2-(OCH3)2
CAS号:
分子量:
217.06
Beilstein:
2046884
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.573 (lit.)
bp
255-256 °C (lit.)
密度
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(Br)cc1OC
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)