Merck
A80602
Sigma-Aldrich
5-氨基四氮唑 一水合物
97%
别名:
5-氨基-1H-四氮唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH3N5 · H2O
CAS号:
分子量:
103.08
Beilstein:
108872
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
198-204 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].Nc1nnn[nH]1
InChI
1S/CH3N5.H2O/c2-1-3-5-6-4-1;/h(H3,2,3,4,5,6);1H2
InChI 密鑰
JVSMPWHQUPKRNV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
可用于在缩合反应中生成如嘧啶之类的化合物的试剂。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Journal of Heterocyclic Chemistry, 30, 1267-1267 (1993)
Indian J. Chem. B, 32, 886-886 (1993)