Merck
573787
Sigma-Aldrich
5-氨基-1H-1,2,4-三氮唑-3-羧酸甲酯
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6N4O2
CAS号:
分子量:
142.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
mp
218-222 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1n[nH]c(N)n1
InChI
1S/C4H6N4O2/c1-10-3(9)2-6-4(5)8-7-2/h1H3,(H3,5,6,7,8)
InChI 密鑰
OSZNPKRMPBUQLB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)