Merck
A43405
Sigma-Aldrich
1-氨基-4-溴萘
97%
别名:
4-溴-1-萘胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC10H6Br
CAS号:
分子量:
222.08
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
102-103 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8BrN/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,12H2
InChI 密鑰
LIUKLAQDPKYBCP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
A43405-25G4061832107615
A43405-5G4061832102993
A43405-10G
A43405-1KG