Merck
779377
Sigma-Aldrich
1-叠氮基-4-溴苯 溶液
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
别名:
4-Bromophenyl azide solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4BrN3
CAS号:
分子量:
198.02
Beilstein:
1939308
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
liquid
濃度
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
雜質
≤2.0% water
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Brc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
InChI 密鑰
WHSJSMSBFMDFHK-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-18.4 °F
閃點(°C)
-28 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)