Merck
931837
Sigma-Aldrich
(4R,4′R,5S,5′S)-2,2′-Cyclopropylidenebis[4,5-dihydro-4,5-diphenyloxazole]
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H28N2O2
分子量:
484.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
應用
(4R,4′R,5S,5′S)-2,2′-Cyclopropylidenebis[4,5-dihydro-4,5-diphenyloxazole] is a bisoxazoline (BOX) ligand for asymmetric catalysis. The copper-ligand complex has been shown to catalyze reactions of symmetric diaziridines with enol diazo compounds.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)