Merck
919004
Sigma-Aldrich
AliPhos
≥95%
别名:
2′-((7R,9R)-7,9-Diphenyl-1,4-dioxa-8-phosphaspiro[4.5]decan-8-yl)-N2,N2,N6,N6-tetramethyl-[1,1′-biphenyl]-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C35H38NO4P
分子量:
567.65
分類程式碼代碼:
12161600
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
官能基
phosphine
儲存溫度
−20°C
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)