Merck
918970
Sigma-Aldrich
VincePhos
≥95%
别名:
7,7,9,9-Tetramethyl-8-(2′,4′,6′-triisopropyl-3,6-dimethoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1,4-dioxa-8-phosphaspiro[4.5]decane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H51O4P
分子量:
554.74
分類程式碼代碼:
12352112
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
官能基
phosphine
儲存溫度
−20°C
應用
VincePhos is a biaryl phosphorinane ligand for Pd catalysis. This ligand has been used in a variety of Pd-catalyzed reactions including the sulfonamidation of aryl halides, C-O couplings, and C-N couplings.
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3