Merck
907871
Sigma-Aldrich
碳负载钌
Evonik Noblyst® P3060 5% Ru
别名:
Ru/C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ru
分子量:
101.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
NACRES:
NA.22
形狀
powder
包含
~60% water
標籤範圍
5 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
基質
activated carbon support
SMILES 字串
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI 密鑰
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Evonik Noblyst® P3060 5% Ru is a ruthenium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aldehydes and ketones
  • hydrogenation of sugars
  • partial hydrogenation of aromatics
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
其他說明
Unit weight is of net dry catalyst.
法律資訊
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
907871-10G