Merck
908002
Sigma-Aldrich
碳酸钙负载钯
Evonik Noblyst® P1152 5% Pd
别名:
Pd/CaCO3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pd
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
NACRES:
NA.22
形狀
powder
自燃溫度
>1120 °F
包含
<3% water
標籤範圍
5 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
基質
calcium carbonate support
SMILES 字串
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
InChI 密鑰
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
用于催化:
  • 含水 Heck 偶联和氢芳基化
  • 还原反应
  • 氢化反应
Evonik Noblyst® P1152 5% Pd is a palladium on calcium carbonate catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of alkenes and alkynes
  • hydrogenation of aromatic nitro groups to hydroxylamines
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
其他說明
Unit weight is of net dry catalyst.
法律資訊
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)