Merck
900585
Sigma-Aldrich
(R)-2-甲基哌啶
95%
别名:
(-)-2-Methylpiperidine, (-)-Pipecoline, (2R)-2-Methylpiperidine, (R)-2-Methylcyclohexylamine, 2-(R)-Methylpiperidine, R-(-)-2-Methylpiperidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13N
CAS号:
分子量:
99.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N1[C@@H](CCCC1)C
InChI
1S/C6H13N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI 密鑰
NNWUEBIEOFQMSS-ZCFIWIBFSA-N
應用
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
58.0 °F
閃點(°C)
14.44 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)