化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.523
密度
1.180 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
tosylate
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H12O3S/c1-3-8-13-14(11,12)10-6-4-9(2)5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3
InChI 密鑰
ZSBJCQGJFPHZRC-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter